(±)-2-Ethyl-1-hexanol, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Ethylhexan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
08607-1ML-F 08607-5ML-F
08607-1ML-FEA 14.4 EUR
08607-1ML-F 08607-5ML-F
(±)-2-Ethyl-1-hexanol, Supelco®
(±)-2-Ethyl-1-hexanol
Formule: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
MW: 130.23 g/mol
Kookpunt: 183
Smeltpunt: –76 °C
Dichtheid: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 81
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004746
CAS nummer: 104-76-7
EINECS: 203-234-3
Bereik: 01-2119487289-20
Merck Index: 13,03842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60d84ececfb8331f731326b4f45a5aff19419311&vid=b147be53f238c69bee41eab5fd907f2a5ec65ba3&prid=web&clid=SAPDAM