(±)-3,5,5-Trimethyl-1-hexanol ≥85.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
T0596-25ML T0596-500ML
TCIAT0596-25MLEA 18.7 EUR
TCIAT0596-25ML TCIAT0596-500ML
(±)-3,5,5-Trimethyl-1-hexanol ≥85.0% (by GC)
(±)-3,5,5-Trimethyl-1-hexanol
Formule: (CH₃)₃CCH₂CH(CH₃)CH₂CH₂OH
Kookpunt: 193°C
Smeltpunt: –70 °C
Dichtheid: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036138
CAS nummer: 3452-97-9
EINECS: 222-376-7
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72827a6918df3fe69a903781bc3336dc359431f2&vid=72827a6918df3fe69a903781bc3336dc359431f2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %