(±)-3-Methyl-2-butanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: DL-3-Methyl-2-butanol
L05347.14 L05347.22
L05347.14EA 28.2 EUR
L05347.14 L05347.22
(±)-3-Methyl-2-butanol ≥98%
(±)-3-Methyl-2-butanol
Purity: 98% CAS No.: 598-75-4 Molecular Formula: C5H12O Formula Weight: 88.15 Flash Point: 26°(78°F) Refractive Index: 1.4090 Boiling Point: 112° Beilstein Reference: 1718800 Merck Reference: 14,6031 UN No.: 1105 MDL No.: MFCD00004527
Formule: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Kookpunt: 112 °C
Smeltpunt: –117 °C
Dichtheid: 0.818
Vlampunt: 26 °C (78 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004527
CAS nummer: 598-75-4
EINECS: 209-950-2
UN: 1105
Merck Index: 12,06110