(±)-4-Methyl-2-pentanol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 108-11-2
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Slightly sweetish
Melting Point: -90°
Boiling Point: 131-133°
Beilstein Reference: 1098268
UN No.: 2053
MDL No.: MFCD00004550
Formule:
C₆H₁₄O Kookpunt: 131…133 °C Smeltpunt: –90 °C Dichtheid: 0,806 Vlampunt: 41 °C (105 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004550 CAS nummer: 108-11-2 EINECS: 203-551-7 UN: 2053 ADR: 3,III |