(±)-2-Methyl-2,4-pentaandiol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
150340010 150340025 150340250
ACRO150340010EA 34.7 EUR
ACRO150340010 ACRO150340025 ACRO150340250
(±)-2-Methyl-2,4-pentaandiol 99%
(±)-2-Methyl-2,4-pentaandiol
Formule: C₆H₁₄O₂
Kookpunt: 197 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –40 °C
Dichtheid: 0,922 g/cm³
Vlampunt: 93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004547
CAS nummer: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Merck Index: 13,04730
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA