N-Acetyl-DL-tryptophan, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP voor biofarmaceutische productie, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.12488.1000
1.12488.9025
1.12488.1000EA
2660
EUR
1.12488.1000
1.12488.9025
N-Acetyl-DL-tryptophan, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP voor biofarmaceutische productie, SAFC®
N-Acetyl-DL-tryptophan
N-Acetyl-DL-tryptophan is suitable for biopharmaceutical production.
Formule:
C₁₃H₁₄N₂O₃ Smeltpunt: 205…206 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005644 CAS nummer: 87-32-1 EINECS: 201-739-3 |