5-Fluoro-DL-tryptophan
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Amino-3-(5-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-DL-Trp(5-F)-OH
AC11968.250 AC11968.1
MAYBAC11968.250EA 0 EUR
MAYBAC11968.250 MAYBAC11968.1
5-Fluoro-DL-tryptophan
5-Fluoro-DL-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Smeltpunt: 263…264 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005649
CAS nummer: 154-08-5
EINECS: 205-822-5
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light beige Powder