DL-m-Tyrosine 98.5%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-Hydroxyphenylalanine, 3-(m-Hidroxifenil)-DL-alanina, 3-(3-Hydroxyphenyl)-DL-alanine
140630010
140630050
ACRO140630010EA
109
EUR
ACRO140630010
ACRO140630050
DL-m-Tyrosine 98.5%
DL-m-Tyrosine
Formule:
C₉H₁₁NO₃ Kookpunt: 351 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1,456 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002597 CAS nummer: 775-06-4 EINECS: 212-270-9 Merck Index: 12,09971 |
Specification Test Results
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥98.0 % |