(±)-1-Octen-4-ol 99
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B20707.06 B20707.14
B20707.06EA 78.5 EUR
B20707.06 B20707.14
(±)-1-Octen-4-ol 99
(±)-1-Octen-4-ol
Purity: 99% CAS No.: 40575-42-6 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.22 MDL No.: MFCD00021943
Formule: C₈H₁₆O
MW: 128.21 g/mol
Dichtheid: 0.83
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00021943
CAS nummer: 40575-42-6