(±)-4-Penten-2-ol 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
387430050 387430250
ACRO387430050EA 51.8 EUR
ACRO387430050 ACRO387430250
(±)-4-Penten-2-ol 96%
(±)-4-Penten-2-ol
Formule: C₅H₁₀O
Kookpunt: 115 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,837 g/cm³
Vlampunt: 25 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004556
CAS nummer: 625-31-0
EINECS: 210-887-8
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %