(±)-3-Butyne-2-ol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A11881.09 A11881.06 A11881.14 A11881.22
A11881.09EA 54.9 EUR
A11881.09 A11881.06 A11881.14 A11881.22
(±)-3-Butyne-2-ol ≥98%
(±)-3-Butyne-2-ol
Purity: 98% CAS No.: 2028-63-9 Molecular Formula: C4H6O Formula Weight: 70.09 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.4260 Boiling Point: 108-109° Beilstein Reference: 635722 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00004541
Formule: C₄H₆O
Kookpunt: 108…109 °C
Smeltpunt: –12 °C
Dichtheid: 0,894
Vlampunt: 28 °C (82 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004541
CAS nummer: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN: 2929
ADR: 6.1,II