(±)-1-Pentyn-3-ol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B24853.06
B24853.14
B24853.06EA
49.9
EUR
B24853.06
B24853.14
(±)-1-Pentyn-3-ol ≥98%
(±)-1-Pentyn-3-ol
Purity: 98%
CAS No.: 4187-86-4
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4340
Odour: Recognizable
Boiling Point: 123-125°
Beilstein Reference: 1098409
UN No.: 1986
MDL No.: MFCD00004572
Formule:
C₅H₈O Kookpunt: 123…125 °C Dichtheid: 0,890 Vlampunt: 29 °C (84 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004572 CAS nummer: 4187-86-4 EINECS: 224-063-0 UN: 1986 ADR: 3,III |