(±)-α-Methylbenzylamine
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: DL-1-Phenylethylamine, (±)-1-Phenylethylamine, (±)-α-Phenylethylamine
SB01486.1 SB01486.10 SB01486.50
MAYBSB01486.1EA 0 EUR
MAYBSB01486.1 MAYBSB01486.10 MAYBSB01486.50
(±)-α-Methylbenzylamine
(±)-α-Methylbenzylamine
Formule: C₆H₅CH(NH₂)CH₃
MW: 121.18 g/mol
Kookpunt: 184…186 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –65 °C
Dichtheid: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 70
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008069
CAS nummer: 618-36-0
EINECS: 210-545-8
UN: 2735
ADR: 8 II
Merck Index: 12,06106
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7749b7c7d0770d82ae5145b1a236458393427163&vid=9ef2ef0e518b58972043eaec1de61438a07bcc37&prid=web&clid=SAPDAM