(±)-1-Phenylethanol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
351881000 351885000
ACRO351881000EA 30.5 EUR
ACRO351881000 ACRO351885000
(±)-1-Phenylethanol 97%
(±)-1-Phenylethanol
Formule: C₆H₅CH(OH)CH₃
Kookpunt: 401 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 20 °C
Dichtheid: 1,01 g/cm³
Vlampunt: 86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004508
CAS nummer: 98-85-1
EINECS: 202-707-1
UN: 2937
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa955c5829772d9b27ccf96aa5e9b66b661e94a5&vid=43f0c1e8ef3c916809a95af92edf59ec33769eab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %