(±)-1-Phenylethanol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A13837.36 A13837.0E A13837.0C
A13837.36EA 70 EUR
A13837.36 A13837.0E A13837.0C
(±)-1-Phenylethanol ≥97%
(±)-1-Phenylethanol
Purity: 97% CAS No.: 98-85-1 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Melting Point: 19-20° Boiling Point: 203-205° UN No.: 2937 MDL No.: MFCD00004508
Formule: C₆H₅CH(OH)CH₃
Kookpunt: 203…205 °C
Smeltpunt: 19…20 °C
Dichtheid: 1,012
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004508
CAS nummer: 98-85-1
EINECS: 202-707-1
UN: 2937
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa955c5829772d9b27ccf96aa5e9b66b661e94a5&vid=43f0c1e8ef3c916809a95af92edf59ec33769eab&prid=web&clid=SAPDAM