(±)-2-Phenyl-1-propanol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Phenylpropan-1-ol
B23473.18 B23473.30
B23473.18EA 46.2 EUR
B23473.18 B23473.30
(±)-2-Phenyl-1-propanol ≥97%
(±)-2-Phenyl-1-propanol
Purity: 97% CAS No.: 1123-85-9 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.5262 Melting Point: -37° Boiling Point: 220° Beilstein Reference: 1906760 MDL No.: MFCD00004736
Formule: C₆H₅CH(CH₃)CH₂OH
Kookpunt: 220 °C
Smeltpunt: –37 °C
Dichtheid: 0,975
Vlampunt: 108 °C (226 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004736
CAS nummer: 1123-85-9
EINECS: 214-379-7