(±)-4-Phenyl-2-butanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L05970.14
L05970.06
L05970.14EA
125
EUR
L05970.14
L05970.06
(±)-4-Phenyl-2-butanol ≥98%
(±)-4-Phenyl-2-butanol
Purity: 98%
CAS No.: 2344-70-9
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point:
Formule:
(C₆H₅)CH₂CH₂CH(OH)CH₃ MW: 150.22 g/mol Kookpunt: 239 °C Dichtheid: 0.980 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00044349 CAS nummer: 2344-70-9 EINECS: 219-055-9 |