(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L07088.14 L07088.22
L07088.14EA 54.3 EUR
L07088.14 L07088.22
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol ≥98%
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol
Purity: 98% CAS No.: 1460-57-7 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 134°(273°F) Melting Point: 101-106° Boiling Point: 231-233° Beilstein Reference: 3193810 MDL No.: MFCD00063611
Formule: C₆H₁₂O₂
Kookpunt: 231…233 °C
Smeltpunt: 101…106 °C
Dichtheid: 1,147 g/cm³ (24 °C)
Vlampunt: 134 °C (273 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063611
CAS nummer: 1460-57-7
EINECS: 215-956-6