Glutaaraldehyd 15% in aqueous solution
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial
8.19250.9025 8.19250.9190
8.19250.9025EA 0 EUR
8.19250.9025 8.19250.9190
Glutaaraldehyd 15% in aqueous solution
Glutaaraldehyd
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Kookpunt: 188
Smeltpunt: –6 °C
Dichtheid: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >71 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007025
CAS nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,04485