Glutaaraldehyd 25% in aqueous solution
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial
23114.01 23114.02
SERA23114.01EA 33 EUR
SERA23114.01 SERA23114.02
Glutaaraldehyd 25% in aqueous solution
Glutaaraldehyd
Formule: C₅H₈O₂
Kookpunt: 101 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –6 °C
Dichtheid: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >71 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007025
CAS nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1,II