Glutaaraldehyd 8% in aqueous solution
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial
23219.01 23219.02
SERA23219.01EA 0 EUR
SERA23219.01 SERA23219.02
Glutaaraldehyd 8% in aqueous solution
Glutaaraldehyd
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Kookpunt: 188
Smeltpunt: -10
Dichtheid: 1.014
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007025
CAS nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,04485