Zoutzuur 0.02 mol/l (0.02 N)
Leverancier: MARKET SOURCE PART PROCESS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MSPP80011986.5000EA 0 EUR
MSPP80011986.5000
Zoutzuur 0.02 mol/l (0.02 N)
Zoutzuur
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Dichtheid: 1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III