Zoutzuur 0.1 mol/l (0.1 N)
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
K024.1 K024.2
ROTHK024.1EA 26.5 EUR
ROTHK024.1 ROTHK024.2
Zoutzuur 0.1 mol/l (0.1 N)
Zoutzuur
Formule: HCl
Dichtheid: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable