Zoutzuur 0.2 M HCl (0.2N) ≥97% volumetrische oplossing, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
343102-2L 343102-500ML
343102-2LEA 136 EUR
343102-2L 343102-500ML
Zoutzuur 0.2 M HCl (0.2N) ≥97% volumetrische oplossing, Fluka™
Zoutzuur
Formule: HCl
Kookpunt: 100 °C
Smeltpunt: 0 °C
Dichtheid: 1,0 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-791-2
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance (trubidity) complying
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying
Traceable to NIST SRM effective
Assay 0.1900 - 0.2100 N