Zoutzuur 0.5 mol/l (0.5 N)
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
P708.1 P708.2
ROTHP708.1EA 24.9 EUR
ROTHP708.1 ROTHP708.2
Zoutzuur 0.5 mol/l (0.5 N)
Zoutzuur
Formule: HCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II