Zoutzuur 0.5 M HCl (0.5N) volumetric solution, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
318957-2L 318957-500ML
318957-2LEA 91.3 EUR
318957-2L 318957-500ML
Zoutzuur 0.5 M HCl (0.5N) volumetric solution, Fluka™
Zoutzuur
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Kookpunt: >100 °C (1.013 hPa)
Smeltpunt: 0 °C
Dichtheid: 1.010 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Specification Test Results
Assay 0.4900 - 0.5100 N
Traceable to NIST SRM effective