Zoutzuur 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT for biopharmaceutical production, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
1.10165.9025 1.10165.2500 1.10165.9190
1.10165.9025EA 0 EUR
1.10165.9025 1.10165.2500 1.10165.9190
Zoutzuur 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT for biopharmaceutical production, SAFC®
Zoutzuur
Formule: HCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,