Zoutzuur 2.0 M HCl (2.0N) volumetric solution, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35327-1L 35327-10L-VP
35327-1LEA 66.7 EUR
35327-1L 35327-10L-VP
Zoutzuur 2.0 M HCl (2.0N) volumetric solution, Fluka™
Zoutzuur
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Dichtheid: 1.04 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Specification Test Results
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective