Zoutzuur 3.571 mol/l (N/0.28), AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
5610.1000EA 34.5 EUR
5610.1000 5610.9010
Zoutzuur 3.571 mol/l (N/0.28), AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Zoutzuur
Formule: HCl
Dichtheid: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II