Zoutzuur 3 mol/l (3 N), VOLUSOL® volumetrische oplossing
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
5050.5000EA 123 EUR
5050.5000 5050.1000
Zoutzuur 3 mol/l (3 N), VOLUSOL® volumetrische oplossing
Zoutzuur
Formule: HCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 0
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Titer 2.95 - 3.05 mol/l