Zoutzuur 4 mol/l (4 N), VOLUSOL® Volumetric
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
310701.1000EA 20.6 EUR
310701.1000 310701.5000
Zoutzuur 4 mol/l (4 N), VOLUSOL® Volumetric
Zoutzuur
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Dichtheid: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Specification Test Results
Titer 3.984 - 4.016 mol/l
NIST traceable Confirmed