Oxaalzuur 10% (w/v) in aqueous solution
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
35617.K2 35617.K7
35617.K2EA 56.9 EUR
35617.K2 35617.K7
Oxaalzuur 10% (w/v) in aqueous solution
Oxaalzuur
Molecular Formula: HO2CCO2H Formula Weight: 90.04 Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002573
Formule: C₂H₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002573
CAS nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 3265
ADR: 8,III