Oxaalzuur 5% (w/v) in aqueous solution
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Ethanedioic acid
35619.K2 35619.K7
35619.K2EA 57.6 EUR
35619.K2 35619.K7
Oxaalzuur 5% (w/v) in aqueous solution
Oxaalzuur
Molecular Formula: HO2CCO2H Formula Weight: 90.04 Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002573
Formule: C₂H₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002573
CAS nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 3265
ADR: 8,III