Zwavelzuur 0.05 mol/l (0.1 N) aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
7103.1000EA 76.1 EUR
7103.1000 7103.9010 7103.9020
Zwavelzuur 0.05 mol/l (0.1 N) aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Zwavelzuur
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kookpunt: 330
Smeltpunt: 10.38
Dichtheid: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II