Natriummethanolaat ∼30% (w/w) in methanol
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Sodium methylate, Sodium methanolate
B21872.AP B21872.0F
B21872.APEA 31.3 EUR
B21872.AP B21872.0F
Natriummethanolaat ∼30% (w/w) in methanol
Natriummethanolaat
CAS No.: 124-41-4 Molecular Formula: CH3ONa Formula Weight: 54.02 Flash Point: 16°(61°F) Odour: Alcohol-like Melting Point: 6° Boiling Point: 93° Beilstein Reference: 3592982 Merck Reference: 14,8643 UN No.: 1289 MDL No.: MFCD00012179
Formule: CH₃NaO
Kookpunt: 93 °C
Smeltpunt: <6 °C
Dichtheid: 0,969
Vlampunt: 16 °C (61 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012179
CAS nummer: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3,III
Merck Index: 14,8643