Natriummethanolaat 30% (w/w) 5.4 M in methanol, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Sodium methylate, Sodium methanolate
168600010 168600250 168600025 168600100 168600251
ACRO168600010EA 42.8 EUR
ACRO168600010 ACRO168600250 ACRO168600025 ACRO168600100 ACRO168600251
Natriummethanolaat 30% (w/w) 5.4 M in methanol, pure
Natriummethanolaat
Formule: CH₃NaO
MW: 54.02 g/mol
Smeltpunt: 1…5 °C
Dichtheid: 0.97 g/cm³
Vlampunt: 33 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012179
CAS nummer: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3 III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to light yellow Solution
Strength 5.3 to 5.6 M
Titration Argentometric ≥94.0 to ≤106.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure