Natriummethanolaat 30% in methanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Sodium methylate, Sodium methanolate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18194.0100 8.18194.1000 8.18194.2500 8.18194.9050 8.18194.9200
8.18194.0100EA 32.3 EUR
8.18194.0100 8.18194.1000 8.18194.2500 8.18194.9050 8.18194.9200
Natriummethanolaat 30% in methanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Natriummethanolaat
Formule: CH₃NaO
MW: 54.02 g/mol
Smeltpunt: 127
Dichtheid: 0.97 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012179
CAS nummer: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3 (8) III
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) (reaction)
Melting Point 2 - 6 °C
Boiling Point 92 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 34 hPa (20 °C)
Flash Point 33 °C
Explosion Limit 5.5 - 36.5 %(V) Methanol
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 455 °C Methanol