Zwavelzuur 2.5 M H2SO4 (5N) Volumetric, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
35348-10L-VP 35348-1L 35348-5L-VP
35348-10L-VPEA 489 EUR
35348-10L-VP 35348-1L 35348-5L-VP
Zwavelzuur 2.5 M H2SO4 (5N) Volumetric, Fluka™
Zwavelzuur
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kookpunt: >100 °C (1.013 hPa)
Smeltpunt: 10.38
Dichtheid: 1.180 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 203-755-4
UN: 2796
ADR: 8 II
Order Now
Specification Test Results
Factor 0.995 - 1.005
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective