Methaansulfonzuur 70%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
125620010
125622500
125620050
ACRO125620010EA
88.1
EUR
ACRO125620010
ACRO125622500
ACRO125620050
Methaansulfonzuur 70%, pure
Methaansulfonzuur
Formule:
CH₃SO₃H Smeltpunt: –54 °C Dichtheid: 1,35 g/cm³ Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007518 CAS nummer: 75-75-2 EINECS: 200-898-6 UN: 3265 ADR: 8,II |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear solution |
Color scale | ≤25 APHA |
Titration with NaOH | 69.5 to 70.5 % |
Chloride (Cl) | ≤25 ppm |