Methaansulfonzuur 70% ≥70% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14637.0250 8.14637.1000
8.14637.0250EA 30.2 EUR
8.14637.0250 8.14637.1000
Methaansulfonzuur 70% ≥70% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Methaansulfonzuur
Formule: CH₃SO₃H
MW: 96.11 g/mol
Kookpunt: 217
Smeltpunt: 20
Vlampunt: 189
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007518
CAS nummer: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05981
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -60 °C
Density 1.35 g/cm3 (20 °C)