Methaansulfonzuur ≥70%
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
4236.1 4236.2
ROTH4236.1EA 0 EUR
ROTH4236.1 ROTH4236.2
Methaansulfonzuur ≥70%
Methaansulfonzuur
Formule: CH₃SO₃H
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007518
CAS nummer: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 2586
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM