Hydrogeenbromide 47%, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Hydrogen bromide
MQ200
1.00304.0500 1.00304.2500 1.00304.9020
1.00304.0500EA 138 EUR
1.00304.0500 1.00304.2500 1.00304.9020
Hydrogeenbromide 47%, Supelco®
Hydrogeenbromide
Formule: HBr
MW: 80.91 g/mol
Kookpunt: -66.7
Smeltpunt: -86
Dichtheid: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011323
CAS nummer: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04799
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -11 °C
Boiling Point 126 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10.6 hPa (20 °C)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid