Kaliumhydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution volumetric solution
Leverancier: REAGECON
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Potash caustic, Caustic potash
KOH20105 KOH20101
REGEKOH20105EA 255 EUR
REGEKOH20105 REGEKOH20101
Kaliumhydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution volumetric solution
Kaliumhydroxide
Formule: KOH
MW: 56.11 g/mol
Kookpunt: 1320
Smeltpunt: 360
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003553
CAS nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806