Kaliumhydroxide 0.5 mol/l (0.5 N) in ethanol, AVS TITRINORM volumetric solution
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Potash caustic, Caustic potash
31308.264EA 58.3 EUR
31308.264 31308.297
Kaliumhydroxide 0.5 mol/l (0.5 N) in ethanol, AVS TITRINORM volumetric solution
Kaliumhydroxide
Er kan een geel-bruine verkleuring optreden bij opslag van dit product.
Formule: KOH
MW: 56.11 g/mol
Kookpunt: 1320
Smeltpunt: 360
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003553
CAS nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 12,07806
Order Now
Specification Test Results
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l
NIST traceable Confirmed