Zoutzuur 25%, EMPROVE® EXPERT Ph. Helv. for biopharmaceutical production, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
1.37312.9025 1.37312.9950 1.37312.2500
1.37312.9025EA 0 EUR
1.37312.9025 1.37312.9950 1.37312.2500
Zoutzuur 25%, EMPROVE® EXPERT Ph. Helv. for biopharmaceutical production, SAFC®
Zoutzuur
Formule: HCl
Kookpunt: 110 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –30 °C
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,