Zoutzuur 25%

Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

Gevaar

Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

6331.1 6331.2 6331.3 6331.4
ROTH6331.1EA 0 EUR
ROTH6331.1 ROTH6331.2 ROTH6331.3 ROTH6331.4
Zoutzuur 25%
Zoutzuur
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Smeltpunt: –30 °C
Dichtheid: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR