Zoutzuur 25%
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
X897.1 X897.2
ROTHX897.1EA 19.5 EUR
ROTHX897.1 ROTHX897.2
Zoutzuur 25%
Zoutzuur
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Smeltpunt: –30 °C
Dichtheid: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II