Natriumhydroxide 5 mol/l (5 N) in aqueous solution volumetric solution
Leverancier: REAGECON
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Caustic soda
S25001 S25005
REGES25001EA 42.6 EUR
REGES25001 REGES25005
Natriumhydroxide 5 mol/l (5 N) in aqueous solution volumetric solution
Natriumhydroxide
Formule: NaOH
Kookpunt: 109 °C (1013 hPa)
Dichtheid: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003548
CAS nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II