Zoutzuur 5% (v/v) in aqueous solution
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
43335.K2 43335.K7 43335.AP
43335.K2EA 32.9 EUR
43335.K2 43335.K7 43335.AP
Zoutzuur 5% (v/v) in aqueous solution
Zoutzuur
Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow UN No.: 1789 MDL No.: MFCD00011324
Formule: HCl
Kookpunt: ∼100 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,02…1.05 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III