Magnesium chloride 1 mol/l (2 N) in aqueous solution
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
39772.01 39772.02
SERA39772.01EA 25 EUR
SERA39772.01 SERA39772.02
Magnesium chloride 1 mol/l (2 N) in aqueous solution
Magnesium chloride
Formule: MgCl₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011106
CAS nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684